Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15290.3600 15290.5600 15290.2600 15290.6600 15290.7500
KRAF15290.3600EA 43.4 EUR InStock
KRAF15290.3600 KRAF15290.5600 KRAF15290.2600 KRAF15290.6600 KRAF15290.7500
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, reinst
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat


Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=5597299de719468db5a68462cc750045659b46af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge