Ribit 99
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L03253.06 L03253.14
L03253.06EA 35.2 EUR InStock
L03253.06 L03253.14
Ribit 99
Adonitol
Purity: 99% CAS No.: 488-81-3 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 102-104° Beilstein Reference: 1720524 Merck Reference: 14,168 MDL No.: MFCD00064291
Formel: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152.15 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064291
CAS-Nummer: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge