Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229644-50G 229644-5G
SIAL229644-50GEA 879 EUR InStock
SIAL229644-50G SIAL229644-5G
Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
MDL Number: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge