Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243493-100G 243493-500G 243493-5G
SIAL243493-100GEA 129 EUR InStock
SIAL243493-100G SIAL243493-500G SIAL243493-5G
Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge