1,4-Dioxan ≥99% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 5-10 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
A14188.0E A14188.36
A14188.0EEA 118 EUR InStock
A14188.0E A14188.36
1,4-Dioxan ≥99% stabilisiert
1,4-Dioxan
Stabilized with ca 5-10 ppm BHT
Purity: 99+% CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Melting Pt: 11.8
Dichte: 1.034
Flash-Pt: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3300
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=64c930c52bed4490a4dd38741bf8cb01a966ce0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge