Trichloressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367710-100G 367710-25G
SIAL367710-100GEA 287 EUR InStock
SIAL367710-100G SIAL367710-25G
Trichloressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Trichloressigsäureanhydrid
Formel: C₄Cl₆O₃
MW: 308.76 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.6908 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000793
CAS-Nummer: 4124-31-6
EINECS: 223-925-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge