Isopropylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
689092-1KG 689092-230KG 689092-25KG
SIAL689092-1KGEA 125 EUR InStock
SIAL689092-1KG SIAL689092-230KG SIAL689092-25KG
Isopropylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Isopropylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00043933
CAS-Nummer: 542-08-5
EINECS: 208-798-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge