Methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
688886-1KG 688886-250KG 688886-25KG
SIAL688886-1KGEA 70.4 EUR InStock
SIAL688886-1KG SIAL688886-250KG SIAL688886-25KG
Methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 67 °C
MDL Number: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge