Bismut(III)carbonat basisch
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 269 EUR InStock
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Bismut(III)carbonat basisch
Bismut(III)carbonat basisch
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Formel: (BiO)₂CO₃
MW: 509.97 g/mol
Dichte: 6.86
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010877
CAS-Nummer: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge