Tributyrin (Glycerintributyrat) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11830.30 A11830.18 A11830.0B
A11830.30EA 67.1 EUR InStock
A11830.30 A11830.18 A11830.0B
Tributyrin (Glycerintributyrat) ≥98%
Tributyrin (Glycerintributyrat)
Purity: 98% CAS No.: 60-01-5 Molecular Formula: C15H26O6 Formula Weight: 302.37 Flash Point: 174°(345°F) Refractive Index: 1.4358 Melting Point: -75° Boiling Point: 307-308° Beilstein Reference: 1714746 Merck Reference: 14,9620 MDL No.: MFCD00009392
Formel: C₁₅H₂₆O₆
Siedepunkt: 307…308 °C
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 1,032
Flash-Pt: 174 °C (345 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009392
CAS-Nummer: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 14,9620
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge