Trilaurin (Glycerintrilaurat) 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
421830250 421830050
ACRO421830250EA 487 EUR InStock
ACRO421830250 ACRO421830050
Trilaurin (Glycerintrilaurat) 98%
Trilaurin (Glycerintrilaurat)
Formel: C₃₉H₇₄O₆
Siedepunkt: 643 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 45…47 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026559
CAS-Nummer: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge