Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
90240-1L 90240-250ML
SIAL90240-1LEA 96.1 EUR InStock
SIAL90240-1L SIAL90240-250ML
Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..