Geranylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W251216-100G-K W251216-1KG-K W251216-4KG-K
SIALW251216-100G-KEA 195 EUR InStock
SIALW251216-100G-K SIALW251216-1KG-K SIALW251216-4KG-K
Geranylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Geranylbutyrat
Formel: C₁₄H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00036538
CAS-Nummer: 106-29-6
EINECS: 203-381-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge