Isopropylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W515604-1KG W515604-9KG
SIALW515604-1KGEA 121 EUR InStock
SIALW515604-1KG SIALW515604-9KG
Isopropylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Isopropylpalmitat
Formel: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298.51 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 13.5
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008993
CAS-Nummer: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge