Stearylstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
85775-1G 85775-5G
SIAL85775-1GEA 255 EUR InStock
SIAL85775-1G SIAL85775-5G
Stearylstearat, Sigma-Aldrich®
Stearylstearat
Formel: C₃₆H₇₂O₂
Siedepunkt: ∼175 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 64 °C
Flash-Pt: >160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056225
CAS-Nummer: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge