Methylundecanoat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94118-1ML 94118-5ML
94118-1MLEA 49.3 EUR InStock
94118-1ML 94118-5ML
Methylundecanoat, Supelco®
Methylundecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
MDL Number: MFCD00008957
CAS-Nummer: 1731-86-8
EINECS: 217-053-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f086808cc76a0aaeff910293b7c04f8d1e3865&vid=93f086808cc76a0aaeff910293b7c04f8d1e3865&prid=web&clid=SAPDAM https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2ed12cbd4d765cf8de45fff9508f3305822e659&vid=c2ed12cbd4d765cf8de45fff9508f3305822e659&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge