Butyl-3-mercaptopropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381454-100ML 381454-500ML
SIAL381454-100MLEA 60.7 EUR InStock
SIAL381454-100ML SIAL381454-500ML
Butyl-3-mercaptopropionat, Sigma-Aldrich®
Butyl-3-mercaptopropionat
Formel: C₇H₁₄O₂S
MW: 162.25 g/mol
CAS-Nummer: 16215-21-7
EINECS: 240-343-5
UN: 3334
ADR: 9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge