Natriumtrifluoracetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14613.14 A14613.22 A14613.36
A14613.14EA 38.1 EUR InStock
A14613.14 A14613.22 A14613.36
Natriumtrifluoracetat ≥98%
Natriumtrifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 2923-18-4 Molecular Formula: CF3CO2Na Formula Weight: 136.00 Melting Point: ca 207° dec. Beilstein Reference: 3597949
Formel: C₂F₃NaO₂
MW: 136.01 g/mol
Melting Pt: ∼ 207 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013217
CAS-Nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge