Ethyliodoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242934-5G 242934-25G
SIAL242934-5GEA 47.5 EUR InStock
SIAL242934-5G SIAL242934-25G
Ethyliodoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyliodoacetat
Formel: C₄H₇IO₂
MW: 214 g/mol
Siedepunkt: 179
Dichte: 1.81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001081
CAS-Nummer: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge