Octadecylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
305391-100G 305391-25G
SIAL305391-100GEA 499 EUR InStock
SIAL305391-100G SIAL305391-25G
Octadecylamin, Sigma-Aldrich®
Octadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269.51 g/mol
Siedepunkt: 349
Melting Pt: 50…52 °C
Dichte: 0.8618 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge