Dimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
385395-100ML 385395-25ML
SIAL385395-100MLEA 200 EUR InStock
SIAL385395-100ML SIAL385395-25ML
Dimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Dimethylacetal
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 64
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0.8505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008493
CAS-Nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03253
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge