1,1,3,3-Tetramethoxypropan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
148611000 148615000
ACRO148611000EA 35.1 EUR InStock
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropan 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Siedepunkt: 183 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,99 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008488
CAS-Nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge