1,1,3,3-Tetramethoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
108383-100ML 108383-500ML
SIAL108383-100MLEA 33.6 EUR InStock
SIAL108383-100ML SIAL108383-500ML
1,1,3,3-Tetramethoxypropan, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008488
CAS-Nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge