1-Propansulfonsäure 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
418340250 418340050
ACRO418340250EA 279 EUR InStock
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propansulfonsäure 95%
1-Propansulfonsäure
Formel: C₃H₈O₃S
Siedepunkt: 120…121 °C (0,2 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041889
CAS-Nummer: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
UN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge