Itaconsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
259926-100G 259926-25G
SIAL259926-100GEA 156 EUR InStock
SIAL259926-100G SIAL259926-25G
Itaconsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Itaconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 64…65 °C
MDL Number: MFCD00005530
CAS-Nummer: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge