Pinakol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
221171-100G 221171-500G 221171-5G
SIAL221171-100GEA 154 EUR InStock
SIAL221171-100G SIAL221171-500G SIAL221171-5G
Pinakol, Sigma-Aldrich®
Pinakol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…41 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge