Phenylacetaldehyd 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14263.14 A14263.22 A14263.36
A14263.14EA 25.4 EUR InStock
A14263.14 A14263.22 A14263.36
Phenylacetaldehyd 95%
Phenylacetaldehyd
Purity: 95% CAS No.: 122-78-1 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 385791 Merck Reference: 14,7265 MDL No.: MFCD00006993
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 194…196 °C
Melting Pt: 33…34 °C
Dichte: 1,075
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
MDL Number: MFCD00006993
CAS-Nummer: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 14,7265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge