Phenylacetaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43654.0100 8.43654.0500
8.43654.0100EA 74.3 EUR InStock
8.43654.0100 8.43654.0500
Phenylacetaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylacetaldehyd
Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 195
Melting Pt: 33…34 °C
Dichte: 1.026…1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006993
CAS-Nummer: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge