Methylcinnamat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
279760050 279765000
ACRO279760050EA 19.9 EUR InStock
ACRO279760050 ACRO279765000
Methylcinnamat 98%
Methylcinnamat
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Melting Pt: 33.5…36 °C
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008458
CAS-Nummer: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge