γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
M1254-100G M1254-1KG M1254-250G M1254-25G M1254-50KG M1254-5KG
SIALM1254-100GEA 177 EUR InStock
SIALM1254-100G SIALM1254-1KG SIALM1254-250G SIALM1254-25G SIALM1254-50KG SIALM1254-5KG
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Melting Pt: > 250 °C
Flash-Pt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge