2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13190.POR 013190-5G 013190-100G
CHMPFL13190.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13190.POR FLUO013190-5G FLUO013190-100G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55…56 °C
MDL Number: MFCD00051707
CAS-Nummer: 201849-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge