4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004299-5G 004299-25G
FLUO004299-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004299-5G FLUO004299-25G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MDL Number: MFCD00179338
CAS-Nummer: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge