2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007843-10G 007843-25G
FLUO007843-10GEA 140 EUR InStock
FLUO007843-10G FLUO007843-25G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246.02 g/mol
MDL Number: MFCD00190128
CAS-Nummer: 99479-66-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge