4-Chlor-2-fluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13284.POR 013284-25G 013284-100G
CHMPFL13284.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13284.POR FLUO013284-25G FLUO013284-100G
4-Chlor-2-fluorphenol
4-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
MDL Number: MFCD00075030
CAS-Nummer: 348-62-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge