2-Chlor-4-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005436-5G 005436-25G 005436-100G
FLUO005436-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005436-5G FLUO005436-25G FLUO005436-100G
2-Chlor-4-iodanilin
2-Chlor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00025298
CAS-Nummer: 42016-93-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge