Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P3130-100G P3130-500G
SIALP3130-100GEA 63.3 EUR InStock
SIALP3130-100G SIALP3130-500G
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145…148 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..