4-Fluor-2-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002388-5G 002388-25G 002388-100G
FLUO002388-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002388-5G FLUO002388-25G FLUO002388-100G
4-Fluor-2-nitrophenol
4-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Melting Pt: 74
MDL Number: MFCD00042528
CAS-Nummer: 394-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge