1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004970-25G 004970-100G 004970-250G
FLUO004970-25GEA 45.5 EUR InStock
FLUO004970-25G FLUO004970-100G FLUO004970-250G
1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₃N₂O₅
MW: 252.11 g/mol
MDL Number: MFCD00042268
CAS-Nummer: 655-07-2
EINECS: 470-480-8
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge