1-Iod-3,5-dinitrobenzol 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
452769-1G 452769-5G
452769-1GEA 0 EUR InStock
452769-1G 452769-5G
1-Iod-3,5-dinitrobenzol 97%, Sigma-Aldrich®
1-Iod-3,5-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃IN₂O₄
Melting Pt: 213,..215 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00024330
CAS-Nummer: 6276-04-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a8b0ae913903fd151f348544f806e3572bda598&vid=2a8b0ae913903fd151f348544f806e3572bda598&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Faint to Dark Yellow
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.2 - 51.8%
Nitrogen 14.0 - 15.1%
Purity (HPLC) ≥96.5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..