Phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P1037-100G P1037-25G P1037-500G
SIALP1037-100GEA 67.7 EUR InStock
SIALP1037-100G SIALP1037-25G SIALP1037-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181.7
Melting Pt: 40.8
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge