(Methylsulfonyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001313-10G 001313-25G
FLUO001313-10GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001313-10G FLUO001313-25G
(Methylsulfonyl)benzol
(Methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₈O₂S
MDL Number: MFCD00014741
CAS-Nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge