2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF536.5 CFF536.10 004163-25G 004163-5G
CHMPCFF536.5EA 427 EUR InStock
CHMPCFF536.5 CHMPCFF536.10 FLUO004163-25G FLUO004163-5G
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274.47 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (0.25 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
MDL Number: MFCD00042180
CAS-Nummer: 109919-26-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge