ω-Brom-4-cyanacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
539392-25G 539392-5G
SIAL539392-25GEA 81.8 EUR InStock
SIAL539392-25G SIAL539392-5G
ω-Brom-4-cyanacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-cyanacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224.06 g/mol
Siedepunkt: 314
Melting Pt: 92…94 °C
MDL Number: MFCD00052931
CAS-Nummer: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge