2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002686-5G 002686-25G
FLUO002686-5GEA 87.9 EUR InStock
FLUO002686-5G FLUO002686-25G
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
MDL Number: MFCD00077464
CAS-Nummer: 1006-39-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge