2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001629-25G 001629-100G
FLUO001629-25GEA 48.8 EUR InStock
FLUO001629-25G FLUO001629-100G
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 45 °C
MDL Number: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge