4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13798.POR 013798-1G 013798-5G
CHMPFL13798.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13798.POR FLUO013798-1G FLUO013798-5G
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
MDL Number: MFCD04115858
CAS-Nummer: 151945-84-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge