4'-Acetoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B22284.14 B22284.22
B22284.14EA 24.1 EUR InStock
B22284.14 B22284.22
4'-Acetoxyacetophenon ≥99%
4'-Acetoxyacetophenon
Purity: 99% CAS No.: 13031-43-1 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 51-54° Boiling Point: 165-170°/14mm MDL No.: MFCD00017229
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Siedepunkt: 165…170 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 51…54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017229
CAS-Nummer: 13031-43-1
EINECS: 235-894-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge