5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001235-1G 001235-5G 001235-25G
FLUO001235-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001235-1G FLUO001235-5G FLUO001235-25G
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 182
Melting Pt: 56
MDL Number: MFCD00011668
CAS-Nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge