4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003064-5G 003064-25G
FLUO003064-5GEA 76.2 EUR InStock
FLUO003064-5G FLUO003064-25G
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD00143203
CAS-Nummer: 1481-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge