2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003999-1G 003999-5G
FLUO003999-1GEA 96.6 EUR InStock
FLUO003999-1G FLUO003999-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂
MW: 283.25 g/mol
MDL Number: MFCD00052419
CAS-Nummer: 175135-08-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge